Läs mer
Invitrogen™ TE, pH 8,0, RNas-fri
Produktkod. p-4926937
Kvantitet:
500 ml
1 l
Förpackningsstorlek:
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10742317
Brand: Invitrogen™ AM9849
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Invitrogen molekylärbiologisk kvalitet, TE, pH 8,0-lösning levereras i en flaska innehållande 500 ml. Bufferten är certifierad RNase-fri, ekonomisk och redo att användas.
Invitrogen molekylärbiologisk kvalitet, TE, pH 8,0-lösning levereras i en flaska innehållande 500 ml. Bufferten är certifierad RNase-fri, ekonomisk och redo att användas. På grund av den allestädes närvarande närvaron av RNaser är det särskilt utmanande att tillverka produkter för användning med RNA. Invitrogen's nukleasfria reagenser och buffertar tillverkas i anläggningar speciellt utformade för att förhindra introduktion av nukleaser. Mycket känsliga RNase-analyser utförs i flera olika stadier av tillverkningsprocessen för att säkerställa högsta kvalitet. Dessa reagens är noggrant testade för kontaminering av ospecifik endonukleas-, exonukleas- och RNas-aktivitet.
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
pH 8.0
Fysisk form Vätska
Produktlinje Ambion
Kvantitet 500 ml
Förpackning Flaska