Läs mer
Invitrogen™ Tempus™ Spin RNA-isoleringssats
Produktkod. 11328530
Change view
Kvantitet:
50 beredningar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11328530 50 beredningar Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11328530 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 4380204
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-04-2027
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
RNA-reningsfilter, 2mL uppsamlingsrör, 1X PBS, RNA-rening återsuspensionslösning, RNA-rening tvättlösning 1, RNA rening tvättlösning 2 och nukleinsyrarening elueringslösning
Detta Applied Biosystems Produkten är avsedd för snabb, enkel, glasfiberfilterbaserad isolering av RNA från blod med standard laboratorieutrustning på cirka en timme.
Detta Applied Biosystems Produkten är avsedd för snabb, enkel, glasfiberfilterbaserad isolering av RNA från blod med standard laboratorieutrustning på cirka en timme. Innehåller tillräckligt med reagens för RNA-rening från 50 prover. Genuttrycksprofilering och analys av helblod blir ett allt viktigare livsvetenskapligt verktyg. Att noggrant mäta den molekylära profilen för blodbaserade RNA-transkript är ett kritiskt behov inom forskningsområden som sjukdomsassociationsstudier, upptäckt och validering av biomarkörer och övervakning av läkemedelsbehandlingsregimer.
  • Isolera högkvalitativt RNA från blod, lämpligt för realtids-PCR och mikroarrayanalys
  • Erhåll mycket stabilt RNA praktiskt taget fritt från RNas-aktivitet, kontaminerande gDNA eller RT-PCR-hämmare
  • Enkelt arbetsflöde kräver endast standardlaboratoriecentrifuger och∼ 1 timmes tid
  • Ingen separat RBC-lys eller proteinas K-behandling krävs
Prestanda med lätthet
Förmågan hos Tempus system (Tempus Blod RNA rör och Tempus Spin RNA Isolation Kit) för att stabilisera RNA-expressionsprofiler har testats under en rad lagringsförhållanden. Kombinationen ger stabilt RNA, höga utbyten av renat RNA (observerade utbyten av 6 till μ25 g från en fullständig blodtagning från normala, friska donatorer) och högkvalitativt RNA (A260/280-förhållande större än 1,9 och RIN större än 7,0) lämpligt för användning i nedströmsapplikationer såsom kvantitativ PCR-analys och andra RNA-analysmetoder.
Tillbehörsprodukt
Den mycket instabila naturen hos RNA-transkript ex vivo skapar en ännu större utmaning för exakt uttrycksanalys. Pågående metabola förändringar kan drastiskt påverka genuttrycksprofiler på så lite som en timme i vanliga bloduppsamlingsrör. Användning av Applied Biosystems Tempus™ Blod-RNA-rör (kat.nr. 4342792) rekommenderas därför. Dessa rör är designade för direkt uppsamling av 3 ml blod i ett evakuerat bloduppsamlingsrör av plast som innehåller RNA-stabiliserande reagens. RNA:t, och därmed uttrycksprofilen, är stabil i uppsamlingsröret i upp till fem dagar vid rumstemperatur och minst 7 dagar vid 4 °C.
Inte kompatibel med hög genomströmning (manuell)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring •50 RNA-reningsfilter; rumstemperatur
• 2 x 100 uppsamlingsrör; rumstemperatur
• 2 x 80 ml IX PBS; rumstemperatur
• 24 mL RNA-rening återsuspensionslösning; rumstemperatur
• 2 x 22 mL RNA-reningstvättlösning 1; rumstemperatur
• 120 ml RNA-reningstvättlösning 2; rumstemperatur
• 4 x 1,9 ml nukleinsyrarening-elueringslösning; rumstemperatur
Isoleringsteknik Spinnkolonn av kiseldioxid
Reningstid 40 min
Elueringsvolym 100μ L
Provtyp Helblod
Slutlig produkttyp Totalt RNA
Kompatibilitet med hög genomströmning Inte kompatibel med hög genomströmning (manuell)
För användning med (applikation) RT-PCR, qPCR, cDNA-bibliotekskonstruktion, NGS , mikroarrayanalys, blothybridisering, Northern blotting, in vitro translation, nukleasskyddsanalyser, nukleinsyramärkning
Kvantitet 50 beredningar
Frakt skick Rumstemperatur
Startmaterial mängd Upp till 3 ml blod
Avkastning ≤25μ g
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tempus Spin RNA Isolation Kit
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P242-Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, Guanidine hydrochloride