Läs mer
Invitrogen™ THE RNA-lagringslösning
Beskrivning
The Invitrogen RNA Storage Solution is a buffer that provides greater RNA stability than standard 0.1 mM EDTA or TE Buffer. This 1 mM sodium citrate, pH 6.4 ± 0.2 buffer is provided in one bottle containing 50 mL.
De Invitrogen RNA Storage Solution är en buffert som ger större RNA-stabilitet än standard 0,1 mM EDTA- eller TE-buffert. Detta 1 mM natriumcitrat, pH 6,4± 0,2 buffert finns i en flaska innehållande 50 ml.
Det sista steget i varje RNA-isoleringsprotokoll är att återsuspendera den renade RNA-pelleten. Efter noggrant isolering av RNA:t är det avgörande att pelleten suspenderas och förvaras i en säker, RNase-fri lösning. RNA Storage Solution har två funktioner som minimerar bashydrolys av RNA: ett lågt pH och natriumcitrat, som är ett effektivt kelatbildande medel. RNA Storage Solution är kompatibel med alla vanliga RNA-applikationer som omvänd transkription, in vitro-transkription, northern-analys och nukleasskyddsanalyser. RNA Storage Solution framställs av de renaste reagenserna som finns tillgängliga, under noggrant övervakade förhållanden i en toppmodern tillverkningsanläggning. Den utsätts sedan för rigorösa kvalitetskontrollprocedurer för att garantera deras renhet och prestanda.
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 1 mM |
| Innehåll och lagring | Förvara vid -°20 C. Skickas vid omgivningstemperatur. |
| Förpackningstyp | Provrör |
| Produktlinje | Invitrogen |
| Produkttyp | RNA-reagensförvaring |
| Kvantitet | 10 x 1 ml |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Form | Vätska |