Läs mer
Invitrogen™ Tunnväggiga, frostade lock, RNase-fria PCR-rör (0,2 ml)
Beskrivning
Tunnväggig, platt, frostad mössa ger en lämplig yta för detaljerad märkning. 0,2 ml rör tillhandahålls i en låda med 1000 stycken. Varje parti av rör är certifierade RNAse- och DNase-fria.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Volym (metrisk) | 0.2 mL |
| Kvantitet | 1000 rör |
| För användning med (utrustning) | Thermal Cyclers |
| Produktlinje | Ambion |
| Material | Polypropen |
| Innehåll och lagring | Förvaras vid rumstemperatur. |
| Renhet eller kvalitetsklass | RNase-fri |
| Reaktionshastighet | Snabb |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Visa mer |