Läs mer
Invitrogen™ TRIzol™ LS-reagens
Produktkod. 11588616
Change view
Kvantitet:
100 ml
200 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11588616 200 ml -
11578616 100 ml 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11588616 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 10296028
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
TRIzol™ LS Reagent är ett komplett, färdigt att använda reagens optimerat för isolering av högkvalitativt totalt RNA, eller samtidig isolering av RNA, DNA och protein från en mängd olika flytande prover.
TRIzol™ LS Reagent är ett komplett, färdigt att använda reagens optimerat för isolering av högkvalitativt totalt RNA, eller samtidig isolering av RNA, DNA och protein från en mängd olika flytande prover. Denna monofasiska lösning av fenol och guanidin isotiocyanat är utformad för att isolera separata fraktioner av RNA, DNA och proteiner från flytande prover av mänskligt, djur, växt, jäst, bakteriellt och viralt ursprung, vanligtvis inom en timme.
Nyckelfunktioner i TRIzol™ LS-reagens:
• Formulerad för användning med flytande prover som serum och viruspreparat
• Underlättar återvinning av RNA, DNA och protein från ett enda flytande prov
• Erbjuder utmärkt lyseringsförmåga, även med svåra biologiska vätskor
Renar tillförlitligt RNA från flera provkällor
TRIzol™ LS Reagent är designad för att bearbeta en mängd olika vätskeprover på upp till 0,25 ml i volym. TRIzol™ LS Reagens skiljer sig från standarden TRIzol™ Reagens i koncentration, vilket gör att större prover kan bearbetas. Precis som med standarden TRIzol™ Reagens, integriteten hos resulterande RNA-beredningar upprätthålls av den mycket effektiva hämningen av RNas-aktivitet under provhomogenisering. Enkelheten i TRIzol™ LS-reagensmetoden möjliggör samtidig behandling av ett stort antal prover. Hela proceduren kan slutföras på 1 timme. Totalt RNA isolerat av TRIzol™ LS Reagent är fritt från protein- och DNA-kontamination.
Formulerad för att tjäna flera isoleringar
TRIzol™ LS Reagent låter dig utföra sekventiell utfällning av RNA, DNA och proteiner från ett enda prov. Efter homogenisering av provet med TRIzol™ LS-reagens, kloroform tillsätts och homogenatet tillåts separera i ett klart övre vattenhaltigt skikt (innehållande RNA), en gränsyta och ett rött nedre organiskt skikt (innehållande DNA och proteiner). RNA fälls ut från vattenskiktet med isopropanol. DNA fälls ut från den vattenhaltiga/organiska gränsytan med etanol. Protein fälls ut från fenol-etanolskiktet genom isopropanolfällning. Det utfällda RNA:t, DNA:t eller proteinet tvättas för att avlägsna föroreningar och återsuspenderas sedan för användning i nedströmsapplikationer.
Renade produkter är idealiska för användning med en mängd olika applikationer.
Isolerat RNA kan användas i realtids kvantitativ PCR (qPCR), northern blot-analys, dot blot-hybridisering, poly-(A)+-selektion, in vitro -translation, RNas-skyddsanalyser och molekylär kloning. Isolerat DNA kan användas i PCR, restriktionsenzymdigestion och Southern blöts. Isolerat protein kan användas för western blots, återvinning av viss enzymatisk aktivitet och viss immunutfällning.
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 200 ml TRIzol LS-reagens; rumstemperatur
Isoleringsteknik Organisk extraktion
Reningstid 1 hr.
Elueringsvolym 20 till 600μ L
Provtyp Flytande prover (t.ex. serum)
Slutlig produkttyp Totalt RNA, DNA, protein
Kompatibilitet med hög genomströmning Inte kompatibel med hög genomströmning (manuell)
För användning med (applikation) RT-PCR, qPCR, cDNA-bibliotekskonstruktion, NGS , mikroarrayanalys, blothybridisering, Northern/Southern/Western blotting, in vitro translation, nukleasskyddsanalyser, nukleinsyramärkning, hybridisering, enzymatiska analyser, immunoutfällning, gelskiftanalyser, 2D gelelektrofores
Kvantitet 200 ml
Frakt skick Rumstemperatur
Startmaterial mängd 0,25 ml per 0,75 ml TRIzol™ LS-reagens
Avkastning RNA:≤ 20μ g per 1 ml blod
≤1,4μ g per 10 6 celler
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • TRIzol LS Reagent
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenol, Thiocyanic acid, Ammonium thiocyanate