Läs mer
Invitrogen™ TRIzol™ Max™ Bakteriell RNA-isoleringskit
Beskrivning
De TRIzol™ Max™ Bacterial RNA Isolation Kit tillhandahåller en enkel och pålitlig metod för att förbättra isoleringen av intakt totalt RNA från grampositiva och gramnegativa bakterier. Satsen använder både Max™ Bakteriell förbättringsreagens och TRIzol™ Reagens för att inaktivera endogena RNaser och främja proteindenaturering, förbättra RNA-kvalitet och integritet. Isolering av RNA tar ungefär en timme.
Viktiga egenskaper hos TRIzol™ Max™ Bakteriell RNA-isoleringskit:
• Formulerad för isolering av RNA från både grampositiva och gramnegativa bakterier
• Använder två teknologier för maximalt RNA-utbyte och renhet
• Minimerar tiden som krävs för RNA-isolering genom att eliminera enzymatiska och mekaniska lytiska
steg Två produkter i ett kit
De TRIzol™ Max™ Bakteriell RNA Isolation Kit kombineras Max™ Bakterieförstärkningsreagens med TRIzol™ Reagens. En 5-minuters förbehandling av bakterier med Max™ Bacterial Enhancement Reagent, som innehåller kelatbildande medel, tvättmedel och buffert, denaturerar bakteriella proteiner och deaktiverar effektivt endogena RNaser. Efterföljande bakteriell lysering av TRIzol™ Reagens genererar en högkvalitativ, minimalt nedbruten RNA-produkt.
Renat RNA är idealiskt för användning med en mängd olika applikationer och produkter
Bakteriellt RNA isolerat med hjälp av TRIzol™ Max™ Bacterial RNA Isolation Kit är lämpligt för nedströmsapplikationer såsom realtids-PCR (qPCR), RT-PCR, northern blotting, nukleasskyddsanalyser, cDNA-syntes, mikroarrayanalys och dot blot-hybridisering.
Endast för forskning. Ej avsedd för diagnostiskt eller terapeutiskt bruk hos djur eller människor.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | •20 mL Max bakteriell förstärkningsreagens; rumstemperatur • 100 ml TRIzol-reagens; rumstemperatur |
| Isoleringsteknik | Organisk extraktion |
| Reningstid | 1 hr. |
| Elueringsvolym | 50μ L |
| Provtyp | Bakterier (Gram +/-) |
| Slutlig produkttyp | Totalt RNA |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Inte kompatibel med hög genomströmning (manuell) |
| För användning med (applikation) | RT-PCR, qPCR, cDNA-bibliotekskonstruktion, NGS , mikroarrayanalys, blothybridisering, Northern blotting, in vitro translation, nukleasskyddsanalyser, nukleinsyramärkning |
| Kvantitet | 100 förberedelser |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Visa mer |