Läs mer
Invitrogen™ TRIzol™ Max™ Bakteriell RNA-isoleringskit
Beskrivning
De TRIzol™ Max™ Bacterial RNA Isolation Kit tillhandahåller en enkel och pålitlig metod för att förbättra isoleringen av intakt totalt RNA från grampositiva och gramnegativa bakterier. Satsen använder både Max™ Bakteriell förbättringsreagens och TRIzol™ Reagens för att inaktivera endogena RNaser och främja proteindenaturering, förbättra RNA-kvalitet och integritet. Isolering av RNA tar ungefär en timme.
Viktiga egenskaper hos TRIzol™ Max™ Bakteriell RNA-isoleringskit:
• Formulerad för isolering av RNA från både grampositiva och gramnegativa bakterier
• Använder två teknologier för maximalt RNA-utbyte och renhet
• Minimerar tiden som krävs för RNA-isolering genom att eliminera enzymatiska och mekaniska lytiska
steg Två produkter i ett kit
De TRIzol™ Max™ Bakteriell RNA Isolation Kit kombineras Max™ Bakterieförstärkningsreagens med TRIzol™ Reagens. En 5-minuters förbehandling av bakterier med Max™ Bacterial Enhancement Reagent, som innehåller kelatbildande medel, tvättmedel och buffert, denaturerar bakteriella proteiner och deaktiverar effektivt endogena RNaser. Efterföljande bakteriell lysering av TRIzol™ Reagens genererar en högkvalitativ, minimalt nedbruten RNA-produkt.
Renat RNA är idealiskt för användning med en mängd olika applikationer och produkter
Bakteriellt RNA isolerat med hjälp av TRIzol™ Max™ Bacterial RNA Isolation Kit är lämpligt för nedströmsapplikationer såsom realtids-PCR (qPCR), RT-PCR, northern blotting, nukleasskyddsanalyser, cDNA-syntes, mikroarrayanalys och dot blot-hybridisering.
Endast för forskning. Ej avsedd för diagnostiskt eller terapeutiskt bruk hos djur eller människor.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | •2 x 20 mL Max bakteriell förstärkningsreagens; rumstemperatur • 200 ml TRIzol-reagens; rumstemperatur |
| Isoleringsteknik | Organisk extraktion |
| Reningstid | 1 hr. |
| Elueringsvolym | 50μ L |
| Provtyp | Bakterier (Gram +/-) |
| Slutlig produkttyp | Totalt RNA |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Inte kompatibel med hög genomströmning (manuell) |
| För användning med (applikation) | RT-PCR, qPCR, cDNA-bibliotekskonstruktion, NGS , mikroarrayanalys, blothybridisering, Northern blotting, in vitro translation, nukleasskyddsanalyser, nukleinsyramärkning |
| Kvantitet | 200 förberedelser |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- TRIzol Max Bacterial RNA Isolation Kit
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H332-Skadligt vid inandning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: Thiocyanic acid, compound with guanidine, Phenol, Ammonium thiocyanate