Läs mer
Invitrogen™ TRIzol™ Max™ Bakteriell RNA-isoleringskit
Produktkod. p-4918749
Change view
Kvantitet:
100 förberedelser
200 förberedelser
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Paket med 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10339372 100 förberedelser 1 uppsättning
11548766 200 förberedelser Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10339372 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 16096020
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
De TRIzol™ Max™ Bacterial RNA Isolation Kit tillhandahåller en enkel och pålitlig metod för att förbättra isoleringen av intakt totalt RNA från grampositiva och gramnegativa bakterier.
De TRIzol™ Max™ Bacterial RNA Isolation Kit tillhandahåller en enkel och pålitlig metod för att förbättra isoleringen av intakt totalt RNA från grampositiva och gramnegativa bakterier. Satsen använder både Max™ Bakteriell förbättringsreagens och TRIzol™ Reagens för att inaktivera endogena RNaser och främja proteindenaturering, förbättra RNA-kvalitet och integritet. Isolering av RNA tar ungefär en timme.
Viktiga egenskaper hos TRIzol™ Max™ Bakteriell RNA-isoleringskit:
• Formulerad för isolering av RNA från både grampositiva och gramnegativa bakterier
• Använder två teknologier för maximalt RNA-utbyte och renhet
• Minimerar tiden som krävs för RNA-isolering genom att eliminera enzymatiska och mekaniska lytiska
steg Två produkter i ett kit
De TRIzol™ Max™ Bakteriell RNA Isolation Kit kombineras Max™ Bakterieförstärkningsreagens med TRIzol™ Reagens. En 5-minuters förbehandling av bakterier med Max™ Bacterial Enhancement Reagent, som innehåller kelatbildande medel, tvättmedel och buffert, denaturerar bakteriella proteiner och deaktiverar effektivt endogena RNaser. Efterföljande bakteriell lysering av TRIzol™ Reagens genererar en högkvalitativ, minimalt nedbruten RNA-produkt.
Renat RNA är idealiskt för användning med en mängd olika applikationer och produkter
Bakteriellt RNA isolerat med hjälp av TRIzol™ Max™ Bacterial RNA Isolation Kit är lämpligt för nedströmsapplikationer såsom realtids-PCR (qPCR), RT-PCR, northern blotting, nukleasskyddsanalyser, cDNA-syntes, mikroarrayanalys och dot blot-hybridisering.
Endast för forskning. Ej avsedd för diagnostiskt eller terapeutiskt bruk hos djur eller människor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring •20 mL Max bakteriell förstärkningsreagens; rumstemperatur
• 100 ml TRIzol-reagens; rumstemperatur
Isoleringsteknik Organisk extraktion
Reningstid 1 hr.
Elueringsvolym 50μ L
Provtyp Bakterier (Gram +/-)
Slutlig produkttyp Totalt RNA
Kompatibilitet med hög genomströmning Inte kompatibel med hög genomströmning (manuell)
För användning med (applikation) RT-PCR, qPCR, cDNA-bibliotekskonstruktion, NGS , mikroarrayanalys, blothybridisering, Northern blotting, in vitro translation, nukleasskyddsanalyser, nukleinsyramärkning
Kvantitet 100 förberedelser
Frakt skick Rumstemperatur
Startmaterial mängd Celler:≤ 10 8
Bakterieodling: 1,5 ml
Avkastning Gramnegativa bakterier:> 20μ g grampositiva
bakterier:≤ 3μ g