Läs mer
Invitrogen™ TRIzol™ Plus RNA-reningskit
Produktkod. 12094346
Change view
Kvantitet:
50 beredningar
Produktkod. Kvantitet
12094346 50 beredningar
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 12094346 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 12183555
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
TRIzol-reagens (100 ml); lyseringsbuffert (125 ml); Tvättbuffert I (50 ml); Tvättbuffert II (15 ml); RNas-fritt vatten (15,5 ml); Spinnpatroner med uppsamlingsrör (50 vardera); Uppsamlingsrör (50 vardera); Återhämtningsrör (50 st). Tillräckligt med reagens tillhandahålls för att utföra 50 RNA-isoleringar.
TRIzol Plus RNA Purification Kit tillhandahåller en enkel, pålitlig och snabb metod för att isolera högkvalitativt totalt RNA från en mängd olika prover, inklusive djur- och växtceller, vävnad, bakterier och jäst.
TRIzol Plus RNA Purification Kit tillhandahåller en enkel, pålitlig och snabb metod för att isolera högkvalitativt totalt RNA från en mängd olika prover, inklusive djur- och växtceller, vävnad, bakterier och jäst. Satsen kombinerar den starka lyseringsförmågan hos TRIzol Reagent, följt av ett bekvämt och tidsbesparande reningsprotokoll för silikapatron från PureLink RNA Mini Kit, för att tillhandahålla ultrarent total-RNA vanligtvis inom en timme, även från svåra prover som fibrösa eller fettvävnader.
Två produkter i ett
TRIzol Plus RNA-reningssystem kopplar lyseringsförmågan hos TRIzol Reagent med 1000μ g kolonnbindande kapacitet PureLink RNA Mini Kit, vilket resulterar i hög RNA-integritet och avkastning. TRIzol Plus RNA-reningssystem inkluderar protokoll för en mängd olika provtyper, inklusive fibrösa eller fettvävnader och växtmaterial. Kombinationen av TRIzol-reagens följt av silika-patronrening av RNA är den rekommenderade RNA-reningsmetoden inom genuttrycksindustrin. TRIzol Plus RNA Purification Kit tillhandahåller reagenserna och ett optimerat protokoll för att rena totalt RNA för genuttrycksstudier med hjälp av en industrirekommenderad metod.
Enkel lysis till kolonnreningsprotokoll
Lysering av TRIzol-reagensprov bibehåller integriteten hos RNA:t, samtidigt som det stör celler och löser upp cellkomponenter. TRIzol-reagens ger också en omedelbar och mycket effektiv hämning av RNas-aktivitet under provhomogenisering. Efter lysering binds RNA i det lyserade provet till det klara kiseldioxidbaserade membranet i PureLink RNA Mini Kit Spin Cartridge, tvättad för att avlägsna föroreningar och sedan eluerad i RNase-fritt vatten (Tris Buffer, pH 7,5 kan också användas).
  • Kombinerad TRIzol-baserad lysering och PureLink™ spinkolonnbaserade RNA-isoleringsteknologier
  • Överlägsen lyseringsförmåga och bekvämt protokoll
  • Färre resurser används, mindre farligt, mindre avfall
Inte kompatibel med hög genomströmning (manuell)
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring •100 ml TRIzol-reagens; rumstemperatur
• 1 PureLink RNA Mini Kit: 125 ml lyseringsbuffert; rumstemperatur
• 50 ml tvättbuffert I; rumstemperatur
• 15 ml tvättbuffert II; rumstemperatur
• 15,5 ml RNasfritt vatten; rumstemperatur
• 50 PureLink Snurra patroner med uppsamlingsrör; rumstemperatur
• 50 uppsamlingsrör; rumstemperatur
• 50 Återvinningsrör; rumstemperatur
Isoleringsteknik Spinnkolonn av kiseldioxid, Organisk extraktion
Reningstid 1 hr.
Elueringsvolym 30 till 300μ L
Provtyp Bakterier, Celler, Växtprover, Vävnad, Jästsvampar
Slutlig produkttyp Totalt RNA
Kompatibilitet med hög genomströmning Inte kompatibel med hög genomströmning (manuell)
För användning med (applikation) RT-PCR, qPCR, cDNA-bibliotekskonstruktion, NGS , mikroarrayanalys, blothybridisering, Northern blotting, in vitro translation, nukleasskyddsanalyser, nukleinsyramärkning
Kvantitet 50 beredningar
skala Mini
Frakt skick Rumstemperatur
Startmaterial mängd Bakterier:≤ 10 7
celler: ≤10 7 Anläggning
:≤ 10 7 ,≤
≤
≤ 10 7 100 mg vävnad: 100 mg jäst:
Avkastning Upp till 350 μg
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • TRIzol Plus RNA Purification Kit
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P330-Skölj munnen.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Thiocyanic acid, Phenol, Ammonium thiocyanate