Läs mer
Invitrogen™ TRIzol™ Reagens
Produktkod. 12044977 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 ml
200 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
200ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
12044977 100 ml 100ml
12034977 200 ml 200ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 12044977 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 15596026
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
TRIzol™ Reagens är ett komplett, färdigt att använda reagens för isolering av högkvalitativt totalt RNA eller samtidig isolering av RNA, DNA och protein från en mängd olika biologiska prover.
TRIzol™ Reagens är ett komplett, färdigt att använda reagens för isolering av högkvalitativt totalt RNA eller samtidig isolering av RNA, DNA och protein från en mängd olika biologiska prover. Denna monofasiska lösning av fenol och guanidin isotiocyanat är designad för att isolera separata fraktioner av RNA, DNA och proteiner från cell- och vävnadsprover av mänskligt, djur, växt, jäst eller bakteriellt ursprung, inom en timme.
Nyckelfunktioner i TRIzol™ Reagens inkluderar:
• Tillåter isolering av RNA, DNA och protein från samma prov
• Erbjuder överlägsen lyseringskapacitet, även med svåra provtyper
• Optimerade formuleringar och protokoll för vävnader, celler, serum, virus och bakterier
Renar tillförlitligt RNA från flera provvolymer och källor
TRIzol™ Reagens fungerar bra med små mängder vävnad (50 100 –mg) och celler (5x 10 6 ), såväl som med stora mängder vävnad (≥ 1 g) och celler (> 10 7 ), och kommer med protokoll för rening från prover av mänskligt, djur, växt eller bakteriellt ursprung. TRIzol™ Reagenset upprätthåller RNA:ts integritet tack vare en mycket effektiv hämning av RNas-aktivitet samtidigt som det avbryter celler och löser upp cellkomponenter under provhomogenisering. Enkelheten i TRIzol™ Reagensmetoden möjliggör samtidig behandling av ett stort antal prover. Hela proceduren kan slutföras på 1 timme. Totalt RNA isolerat av TRIzol™ Reagenset är fritt från protein- och DNA-kontamination.
Formulerad för isolering av flera molekylära mål
TRIzol™ Reagens låter dig utföra sekventiell utfällning av RNA, DNA och proteiner från ett enda prov. Efter homogenisering av provet med TRIzol™ Reagens, kloroform tillsätts och homogenatet tillåts separera i ett klart övre vattenhaltigt skikt (innehållande RNA), och interfas och röda undre organiska skikt (innehållande DNA och proteiner). RNA fälls ut från vattenskiktet med isopropanol. DNA fälls ut från interfas/organiska skiktet med etanol. Protein fälls ut från fenol-etanolsupernatanten genom isopropanolfällning. Det utfällda RNA:t, DNA:t eller proteinet tvättas för att avlägsna föroreningar och återsuspenderas sedan för användning i nedströmsapplikationer.
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 100 ml TRIzol-reagens; rumstemperatur
Isoleringsteknik Organisk extraktion
Reningstid 1 hr.
Elueringsvolym 20 till 600μ L
Provtyp Bakterier, Celler, Växter, Vävnad, Jästsvampar
Slutlig produkttyp Totalt RNA, DNA, protein
Kompatibilitet med hög genomströmning Inte kompatibel med hög genomströmning (manuell)
För användning med (applikation) RT-PCR, qPCR, cDNA-bibliotekskonstruktion, NGS , mikroarrayanalys, blothybridisering, Northern/Southern/Western blotting, in vitro translation, nukleasskyddsanalyser, nukleinsyramärkning, hybridisering, enzymatiska analyser, immunoutfällning, gelskiftanalyser, 2D gelelektrofores
Kvantitet 100 ml
Frakt skick Rumstemperatur
Startmaterial mängd Bakterier:≤ 10 7 celler
Celler: ≤10 7
Anläggning: ≤10 7 celler, 100 mg vävnad
:≤
≤ 10 7 100 mg jäst: celler
Avkastning DNA:≤ 7μ g RNA
:≤ 73μ
g Protein: varierar
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • TRIZOL REAGENT
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenol, Thiocyanic acid, compound with guanidine (1:1), Ammonium thiocyanate