Läs mer
Invitrogen™ TURBO DNase™ (2 U/μ L)
Beskrivning
Klyver dubbelsträngat DNA ospecifikt för att lämna 5'-fosforylerade oligodeoxinukleotider med en ökad affinitet för DNA-bindning och förblir aktiv i närvaro av salt.
- Upp till 50 gånger mer aktivitet och 350 % högre katalytisk effektivitet
- Bryter effektivt ned DNA i lösningar som innehåller upp till 0,25 M salt
- Spjälkar effektivt DNA till oligonukleotider
- Används för att rensa DNA-mallar från in vitro-transkriptionsreaktioner
- RNas-fri och rekombinant ursprung
- Används för att rensa DNA-kontamination från RNA-prover före RT-PCR
- Konventionellt DNas I har en dålig affinitet för DNA och klyver DNA med låg koncentration
- Saltkänslig; 20 mM NaCl kan minska enzymaktiviteten med 30 %
- Renad från bovin bukspottkörtel, en av de rikaste naturliga källorna till RNase A
- Hot om kontaminerande RNas-aktivitet i DNas I-beredningar kräver att enzymet renas uttömmande
TURBO DNA- fri (fabrikant nr AM1907) finns tillgänglig. Den innehåller TURBO DNase tillsammans med reagenser för att inaktivera enzymet och avlägsna tvåvärda katjoner från provet efter digestion.
PCR och realtids-PCR, realtids-PCR (qPCR), omvänd transkription
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torris
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 2 U/μl |
| Innehåll och lagring | TURBO™ DNase och 10X Reaction Buffer bör förvaras vid– 20 °C. |
| Frakt skick | Torr is |
| Enzym | DNas |
| Kompatibel buffert | 10X reaktionsbuffert |
| Kvantitet | 5000 U |
| Produkttyp | DNas |
| Produktlinje | Ambion, TURBO |