Läs mer
Invitrogen™ TURBO DNase™ (2 U/μ L)
Produktkod. p-4918154
Change view
Kvantitet:
1000 U
5000 U
Förpackningsstorlek:
5000 enheter
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10646175 1000 U Varje
10722687 5000 U 5000 enheter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10646175 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AM2238
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Nedbryter och smälter effektivt DNA
Klyver dubbelsträngat DNA ospecifikt för att lämna 5'-fosforylerade oligodeoxinukleotider med en ökad affinitet för DNA-bindning och förblir aktiv i närvaro av salt.
  • Upp till 50 gånger mer aktivitet och 350 % högre katalytisk effektivitet
  • Bryter effektivt ned DNA i lösningar som innehåller upp till 0,25 M salt
  • Spjälkar effektivt DNA till oligonukleotider
  • Används för att rensa DNA-mallar från in vitro-transkriptionsreaktioner
  • RNas-fri och rekombinant ursprung
  • Används för att rensa DNA-kontamination från RNA-prover före RT-PCR
  • Konventionellt DNas I har en dålig affinitet för DNA och klyver DNA med låg koncentration
  • Saltkänslig; 20 mM NaCl kan minska enzymaktiviteten med 30 %
  • Renad från bovin bukspottkörtel, en av de rikaste naturliga källorna till RNase A
  • Hot om kontaminerande RNas-aktivitet i DNas I-beredningar kräver att enzymet renas uttömmande
TURBO DNA- fri (fabrikant nr AM1907) finns tillgänglig. Den innehåller TURBO DNase tillsammans med reagenser för att inaktivera enzymet och avlägsna tvåvärda katjoner från provet efter digestion.
PCR och realtids-PCR, realtids-PCR (qPCR), omvänd transkription
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 2 U/μl
Innehåll och lagring TURBO™ DNase och 10X Reaction Buffer bör förvaras vid– 20 °C.
Frakt skick Torr is
Enzym DNas
Kompatibel buffert 10X reaktionsbuffert
Kvantitet 1000 U
Produkttyp DNas
Produktlinje Ambion , TURBO