Läs mer
Invitrogen™ Jäst-tRNA (10 mg/ml)
Product Code. 10618255
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
0,5 ml
Unit Size:
Varje
Product Code. Kvantitet Unit Size
10618255 0,5 ml Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Product Code. 10618255 Supplier Invitrogen™ Supplier No. AM7119
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
View all promotions
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Edge
Add to basket
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Invitrogen Jäst-tRNA renat från öljäst. När den används i en slutlig koncentration av 10 till 20μ g/ml är jäst-tRNA ett effektivt samutfällningsmedel för att hjälpa till vid utvinning av små mängder nukleinsyror.
Invitrogen Jäst-tRNA renat från öljäst. När den används i en slutlig koncentration av 10 till 20μ g/ml är jäst-tRNA ett effektivt samutfällningsmedel för att hjälpa till vid utvinning av små mängder nukleinsyror. Den levereras i ett rör som innehåller 0,5 ml i en koncentration av 10 mg/ml.
Vad är en Coprecipitant?
Samutfällningsmedel är inerta ämnen som används för att underlätta återvinningen av nukleinsyror under alkoholutfällningar. Även om de kan användas för att fälla ut stora mängder nukleinsyror, är de väsentliga för kvantitativ återvinning av små mängder nukleinsyror i utspädda lösningar. Ofta är användningen av sådana molekyler önskvärd av ingen annan anledning än visualisering av den pelleterade fällningen efter centrifugering.
Order Info
Leveransvillkor: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Innehåll och lagring Butik på– 20 °C.
Koncentration 10 mg/mL
För användning med (applikation) Bärare för nukleinsyrautfällning
Produkttyp Jäst tRNA
Produktlinje Ambion
Kvantitet 0,5 ml
Frakt skick Torr is