Läs mer
Invitrogen™ ULTRAhyb™ -Oligo
Produktkod. 10457304
Change view
Kvantitet:
125 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
10457304 125 ml Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10457304 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AM8663
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Speciellt formulerad för användning med oligonukleotidsonder i northern-analys
  • Innehåller en egenutvecklad blandning av hybridiseringsacceleratorer och blockeringsmedel för att öka nivåerna av hybridisering
  • Levereras i en flaska innehållande 125mL
  • Använd mindre sond per blöt
  • Minska hybridiseringstiden till 2 timmar
  • Med användning av standardhybridiseringsbuffertar hybridiserar endast 1 till 5 % av målmolekylerna på en blöt till sond, vilket gör blöts till en relativt okänslig metod för nukleinsyraanalys (Vernier et al. (1996) Anal Biochem235: 11-19)
  • Med ULTRAhyb™ Ultrakänslig hybridiseringsbuffert, hybridiseringsreaktionen närmar sig fullbordan, så att så få som 10 000 molekyler kan detekteras
  • Det fungerar bra med oligonukleotider som har T m s från 78° till °90 C och 47 till 62 % GC-halt; Den optimala hybridiseringstemperaturen för oligonukleotidsonder med olika GC-innehåll och Tm- värden bör dock bestämmas empiriskt
DNA- och RNA-rening och analys, Northern Blotting, Nukleinsyragelelektrofores och Blotting
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid 4 °C.
Buffert Hybridiseringsbuffert
Kvantitet 125 ml
Frakt skick Rumstemperatur
Produkttyp Oligo Buffert