Läs mer
Invitrogen™ ULTRAhyb™ Ultrakänslig hybridiseringsbuffert
Produktkod. 10289154
Change view
Kvantitet:
125 ml
4 x 125 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10289154 125 ml Varje
10792117 4 x 125 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27970” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 10289154 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AM8670
Håll din forskning i rörelse med 3 för 2
Använd kampanjkoden 27970
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27970” för att få ditt kampanjpris
Proprietär blandning av hybridiseringsacceleratorer och blockeringsmedel som kraftigt ökar nivåerna av hybridisering
  • Signaler som en gång tog dagar att visualisera är nu uppenbara i timmar
  • Den levereras i fyra flaskor innehållande 125 ml vardera
  • Öka känsligheten för blothybridiseringsexperiment
  • Öka slumpmässigt primerad DNA-probkänslighet upp till 100x; RNA-sondkänslighet 20x
  • Minska hybridiseringstiden till 2 timmar
  • Med användning av standardhybridiseringsbuffertar hybridiserar endast 1 till 5 % av målmolekylerna på en blöt till sond, vilket gör blöts till en relativt okänslig metod för nukleinsyraanalys (Vernier et al. (1996) Anal Biochem235: 11-19); Med ULTRAhyb Ultrakänslig hybridiseringsbuffert, hybridiseringsreaktionen närmar sig fullbordan, så att så få som 10 000 molekyler kan detekteras
  • Kompatibel med RNA- och DNA-sonder märkta isotopiskt och nonisotopiskt i Northerns, Southerns och dot/slot blots
  • Innehåller 50% formamid och är kompatibel med positivt laddade membran
  • Kräver 10-100 gånger mindre nonisotop DNA-sond än standardhybridiseringsbuffertar, vilket gör det möjligt att utföra många fler hybridiseringar med en enda märkningsreaktion
Användningsområden:
DNA- och RNA-rening och analys, Northern Blotting, Nukleinsyragelelektrofores och Blotting
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid 4 °C.
Buffert Hybridiseringsbuffert
Kvantitet 125 ml
Frakt skick Rumstemperatur
Produkttyp Ultrasensitiv hybridiseringsbuffert
compliance-icons
Produktbeteckning
  • ULTRAhyb Ultrasensitive Hybridization Buffer
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Formamide