Läs mer
Invitrogen™ UltraPure™ BSA (50 mg/ml)
Description
Ambion Ultrapure BSA är en ''icke-acetylerad'' BSA som är tillräckligt ren för att användas när DNA- eller RNA-integritet är avgörande.
• Rör innehållande 50 mg tillhandahålls, i en koncentration av 50 mg/ml
• Bovint serumalbumin (BSA) har många användningsområden som bärarprotein och som stabiliseringsmedel i enzymatiska reaktioner
• I Northern, Southern och dot blot-hybridiseringar används BSA också som ett blockerande medel
• Det rekommenderas i buffertar för nick-translation, polymerasreaktioner och ligeringar. BSA
är också en vanlig tillsats för PCR-förstärkningar, footprinting och gelskift-analyser. I restriktionssmältningar har BSA visat sig öka enzymaktiviteten. Molekylvikten är 68 kD. Ultrapure BSA testas noggrant för DNas, RNas, endonukleas, proteas, peroxidas och alkaliskt fosfatasaktivitet och analyseras för fluorescensbakgrund. Exonukleasaktivitet: 3' - 5'.
Order Info
Leveransvillkor: Torr is
Specifications
Specifications
| Innehåll och lagring | Butik på– 20 °C. |
| Koncentration | 50 mg/mL |
| Produktlinje | Ambion |
| Kvantitet | 5 x 50 mg |
| Frakt skick | Torr is |
| Form | Vätska |