Läs mer
Invitrogen™ UltraPure™ BSA (50 mg/ml)
Produktkod. 10743447
Change view
Kvantitet:
1 x 50 mg
5 x 50 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10743447 1 x 50 mg Varje
10536735 5 x 50 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10743447 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AM2616
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2180.00 SEK
    1961.65 SEK / 50mg
    Save 218.35 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Ambion Ultrapure BSA är en ''icke-acetylerad'' BSA som är tillräckligt ren för att användas när DNA- eller RNA-integritet är avgörande.
Ambion Ultrapure BSA är en ''icke-acetylerad'' BSA som är tillräckligt ren för att användas när DNA- eller RNA-integritet är avgörande.
• Rör innehållande 50 mg tillhandahålls, i en koncentration av 50 mg/ml
• Bovint serumalbumin (BSA) har många användningsområden som bärarprotein och som stabiliseringsmedel i enzymatiska reaktioner
• I Northern, Southern och dot blot-hybridiseringar används BSA också som ett blockerande medel
• Det rekommenderas i buffertar för nick-translation, polymerasreaktioner och ligeringar. BSA
är också en vanlig tillsats för PCR-förstärkningar, footprinting och gelskift-analyser. I restriktionssmältningar har BSA visat sig öka enzymaktiviteten. Molekylvikten är 68 kD. Ultrapure BSA testas noggrant för DNas, RNas, endonukleas, proteas, peroxidas och alkaliskt fosfatasaktivitet och analyseras för fluorescensbakgrund. Exonukleasaktivitet: 3' - 5'.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Butik på– 20 °C.
Koncentration 50 mg/mL
Produktlinje Ambion
Kvantitet 1 x 50 mg
Frakt skick Torr is
Form Vätska