Läs mer
Invitrogen™ UltraPure™ BSA (50 mg/ml)
Produktkod. p-4926943
Kvantitet:
1 x 50 mg
5 x 50 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10743447
Brand: Invitrogen™ AM2616
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Ambion Ultrapure BSA är en ''icke-acetylerad'' BSA som är tillräckligt ren för att användas när DNA- eller RNA-integritet är avgörande.
Ambion Ultrapure BSA är en ''icke-acetylerad'' BSA som är tillräckligt ren för att användas när DNA- eller RNA-integritet är avgörande.
• Rör innehållande 50 mg tillhandahålls, i en koncentration av 50 mg/ml
• Bovint serumalbumin (BSA) har många användningsområden som bärarprotein och som stabiliseringsmedel i enzymatiska reaktioner
• I Northern, Southern och dot blot-hybridiseringar används BSA också som ett blockerande medel
• Det rekommenderas i buffertar för nick-translation, polymerasreaktioner och ligeringar. BSA
är också en vanlig tillsats för PCR-förstärkningar, footprinting och gelskift-analyser. I restriktionssmältningar har BSA visat sig öka enzymaktiviteten. Molekylvikten är 68 kD. Ultrapure BSA testas noggrant för DNas, RNas, endonukleas, proteas, peroxidas och alkaliskt fosfatasaktivitet och analyseras för fluorescensbakgrund. Exonukleasaktivitet: 3' - 5'.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Butik på– 20 °C.
Koncentration 50 mg/mL
Produktlinje Ambion
Kvantitet 1 x 50 mg
Frakt skick Torr is
Form Vätska