Läs mer
Invitrogen™ UltraPure™ Buffertmättad fenol
Kvantitet:
100 ml
400 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
400ml
Beskrivning
- UltraPure™ Buffertmättad fenol används vid rening av nukleinsyror
- Reagenset, som består av UltraPure™ Fenol som har mättats med Tris-HCl-buffert är redan buffertbalanserad till pH> 7.4
- När blandningar extraheras med UltraPure™ Buffertmättad fenol, proteiner denatureras och samlas i den organiska fasen eller i interfasen, medan de flesta nukleinsyror förblir i vattenfasen
- UltraPure™ Buffermättad fenol innehåller inga konserveringsmedel
- Den är förpackad under en inert gas i splittringsbeständiga, plastbelagda bärnstensfärgade flaskor
- Lösningens utseende utvärderas vid rumstemperatur
- Ingen RNas- eller DNas-aktivitet upptäcktes
- Förvara i kylskåp vid 2 °C till 8 °C
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fenoler |
| Innehåll och lagring | Förvara i kylskåp (2–8 °C). |
| Förpackningstyp | Flaska |
| pH | 7.4 |
| Produktlinje | UltraPure |
| Renhet | Molekylärbiologi betyg |
| Kvantitet | 100 ml |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Form | Vätska |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Buffer-Saturated Phenol
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
- H373-Kan orsaka organskador.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: phenol