Läs mer
Invitrogen™ UTP Soln. (10 mM)
Kvantitet:
100μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Detta Invitrogen ribonukleotidtrifosfatlösning (rNTP) är en komponent i MAXIscript™ Kit (kat.nr. AM1312, AM1316, AM1314, AM1326, AM1324, AM1318, AM1322, AM1320, AM1310 och AM1308) och levereras i ett rör innehållande 100μ L. Var och en utsätts för RNase-testning såväl som en funktionell analys för att säkerställa höga nivåer av inkorporering.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara vid -20 °C. |
| Koncentration | 10 mM |
| För användning med (applikation) | In vitro-transkription |
| Etikett eller färgämne | Omärkt |
| Produktlinje | Ambion |
| Kvantitet | 100μ L |
| Frakt skick | Torr is |