Läs mer
Invitrogen™ Tvättlösning I, RNA-rening
Produktkod. 15671752
Change view
Kvantitet:
1000 ml
Förpackningsstorlek:
1000ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15671752 1000 ml 1000ml
1 options
Produktkod. 15671752 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 4305891
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Total RNA Chemistry System-komponent
Protokollet är utformat för användning med 6100 Nucleic Acid PrepStation och 6700 Automated Nucleic Acid Workstation. Denna tvättlösning är avsedd för användning med Total RNA Chemistry System. Total RNA Chemistry möjliggör snabb isolering av totalt RNA från olika prover, inklusive vävnadsodlade celler, helblod och perifera mononukleära blodceller (PBMC).
DNA- och RNA-rening och analys, Allmänna reagenser och tillbehör för RNA-rening, RNA-extraktion
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
För användning med (utrustning) 6100 Nucleic Acid PrepStation, 6700 Automated Nucleic Acid Workstation
Kvantitet 1000 ml