Läs mer
Invitrogen™ Tvättlösning II, RNA-rening
Produktkod. 15554314
Change view
Kvantitet:
1000 ml
Förpackningsstorlek:
1000ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15554314 1000 ml 1000ml
1 options
Produktkod. 15554314 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 4305890
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
TransPrep Kemiersättningslösning
Applied Biosystems ersättningslösning för användning med TransPrep Kemi är för isolering på ABI PRISM™ 6100 NukleinsyraprepSation.
DNA- och RNA-rening och analys, allmänna reagenser och tillbehör för RNA-rening, RNA-extraktion, total RNA-isolering, totalt RNA från djurceller och vävnader, totalt RNA från blod
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring
Förvara vid 4 °C.
1 000 ml tillhandahålls.
Buffert Tvättbuffert
Kvantitet 1000 ml