Läs mer
Invitrogen™ Jäst-RNA (10 mg/ml)
Produktkod. 10702487
Change view
Kvantitet:
10 x 10 mg
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10702487 10 x 10 mg Paket med 10
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10702487 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AM7118
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Renad TorullaInvitrogen jäst-RNA är lämpligt som samutfällningsmedel i nukleinsyrautfällningar. Det kan inte användas i reaktioner som hämmas av exogent RNA, och det är den billigaste källan till ett högkvalitativt samutfällningsmedel.
Renad TorullaInvitrogen jäst-RNA är lämpligt som samutfällningsmedel i nukleinsyrautfällningar. Det kan inte användas i reaktioner som hämmas av exogent RNA, och det är den billigaste källan till ett högkvalitativt samutfällningsmedel. Denna totala RNA-beredning tillhandahålls i tio 1 ml rör i en koncentration av 10 mg/ml i dietylpyrokarbonatbehandlat destillerat vatten. Det används vanligtvis vid en arbetskoncentration på 10 till 20μ g/ml.
Vad är en Co-precipitant?
Samutfällningsmedel är inerta ämnen som används för att underlätta återvinningen av nukleinsyror under alkoholutfällningar. Även om de kan användas för att fälla ut stora mängder nukleinsyror, är de väsentliga för kvantitativ återvinning av små mängder nukleinsyror i utspädda lösningar. Ofta är användningen av sådana molekyler önskvärd av ingen annan anledning än visualisering av den pelleterade fällningen efter centrifugering.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Butik på– 20 °C.
Koncentration 10 mg/mL
För användning med (applikation) Bärare för nukleinsyrautfällning
Produkttyp Jäst-RNA
Produktlinje Ambion
Kvantitet 10 x 10 mg
Frakt skick Torr is