Läs mer
Invitrogen™ Jäst-RNA (5 mg/ml)
Beskrivning
Renat Saccharomyces cerevisiae- jäst-RNA är lämpligt som samutfällningsmedel i nukleinsyrautfällningar. Det kan inte användas i reaktioner som hämmas av exogent RNA, och det är den billigaste källan till ett högkvalitativt samutfällningsmedel. Denna totala RNA-beredning tillhandahålls i ett rör innehållande 0,5 ml i en koncentration av 5 mg/ml i dietylpyrokarbonatbehandlat destillerat vatten. Det används vanligtvis vid en arbetskoncentration på 10 –20μ g/ml.
Vad är en Coprecipitant?
Samutfällningsmedel är inerta ämnen som används för att underlätta återvinningen av nukleinsyror under alkoholutfällningar. Även om de kan användas för att fälla ut stora mängder nukleinsyror, är de väsentliga för kvantitativ återvinning av små mängder nukleinsyror i utspädda lösningar. Ofta är användningen av sådana molekyler önskvärd av ingen annan anledning än visualisering av den pelleterade fällningen efter centrifugering.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Butik på– 20 °C. |
| Koncentration | 5 mg/mL |
| För användning med (applikation) | Bärare för nukleinsyrautfällning |
| Produkttyp | Jäst-RNA |
| Kvantitet | 1 x 0,5 ml rör |
| Frakt skick | Torr is |