Läs mer
Ambrettolide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ambrettolide |
| CAS | 7779-50-2 |
| Molekylformel | C16H28O2 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | Oxacycloheptadec-7-en-2-one, 1-Oxa-7-cycloheptadecen-2-one, 16-Hydroxy-6-hexadecenoic Acid Lactone, 16-Hydroxy-6-hexadecenoic Acid ω-Lactone |
| InChI formel | InChI=1S/C16H28O2/c17-16-14-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13-15-18-16/h4,6H,1-3,5,7-15H2 |
| LEDER | O=C1CCCCC\C=C/CCCCCCCCO1 |
| IUPAC-namn | 1-oxacycloheptadec-7-en-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 252.39 |