Läs mer
R&D Systems™ Ambrisentan
Produktkod. 18789748
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
18789748 50 mg
1 options
Produktkod. 18789748 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer 5828/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6196.42 SEK
    5520.90 SEK / 50mg
    Save 675.52 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective ETA antagonist
Ambrisentan is a selective endothelin receptor ETA antagonist. Displays approximately 200-fold selectivity for ETA over ETB (Ki values are 1 nM and 195 nM for respectively). Prevents endothelin-induced sudden death in rats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (αS)-α-[(4,6-Dimethyl-2-pyrimidinyl)oxy]-β-methoxy-β-phenylbenzenepropanoic acid
CAS 177036-94-1
Kvantitet 50 mg
Produktlinje Tocris
Molekylformel C22H22N2O4
Renhet 99%