Läs mer
Ambrisentan Acyl Beta-D-Glucuronide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ambrisentan Acyl beta-D-Glucuronide |
| CAS | 1106685-58-8 |
| Molekylformel | C28H30N2O10 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 1-[(αS)-α-[(4,6-Dimethyl-2-pyrimidinyl)oxy]-β-methoxy-β-phenylbenzenepropanoate] β-D-Glucopyranuronic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C28H30N2O10/c1-15-14-16(2)30-27(29-15)39-23(25(36)40-26-21(33)19(31)20(32)22(38-26)24(34)35)28(37-3,17-10-6-4-7-11-17)18-12-8-5-9-13-18/h4-14,19-23,26,31-33H,1-3H3,(H,34,35)/t19-,20-,21+,22-,23+,26-/m0/s1 |
| LEDER | CC1=CC(=NC(=N1)O[C@H](C(=O)O[C@H]2[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O2)C(=O)O)O)O)O)C(C3=CC=CC=C3)(C4=CC=CC=C4)OC)C |
| IUPAC-namn | (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[(2S)-2-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)oxy-3-methoxy-3,3-diphenylpropanoyl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 554.55 |