Läs mer
Ambrisentan-d10, TRC
Produktkod. 30327085
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
30327085 1 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30327085 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA5758631MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ambrisentan-d10
CAS 1046116-27-1
Molekylformel C22H12D10N2O4
Kvantitet 1 mg
Synonym (αS)-α-[(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)oxy]-β-methoxy-β-(phenyl-2,3,4,5,6-d5)benzene-2,3,4,5,6-d5-propanoic Acid, BSF 208075-d10, LU 208075-d10
InChI formel InChI=1S/C22H22N2O4/c1-15-14-16(2)24-21(23-15)28-19(20(25)26)22(27-3,17-10-6-4-7-11-17)18-12-8-5-9-13-18/h4-14,19H,1-3H3,(H,25,26)/t19-/m1/s1/i4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D,13D
LEDER CC1=CC(C)=NC(O[C@H](C(O)=O)C(C2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2[2H])(OC)C3=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C3[2H])=N1
IUPAC-namn (2S)-2-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)oxy-3-methoxy-3,3-bis(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)propanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 388.48