Läs mer
Ambrisentan, MedChemExpress
Produktkod. 16478257
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16478257 5 mg 5mg
16416116 100 mg 100mg
16415558 10 mg -
16401727 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16478257 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13209
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
MedChemExpress Ambrisentan is a selective ET type A receptor (ETAR) antagonist.
Ambrisentan is a selective ET type A receptor (ETAR) antagonist.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ambrisentan
Fysisk form Solid
CAS 177036-94-1
Färg Off-White
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H22N2O4
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym BSF 208075 LU 208075
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (264.26 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 7.14 mg/mL (18.87 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C([C@H](C(OC)(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2)OC3=NC(C)=CC(C)=N3)O
Molekylvikt (g/mol) 378.42
Formel vikt 378.42
Procent renhet 99.58%