missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Ambrisentan Methyl Ester, TRC

Produktkod. 30136903
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136903 500 mg
30135026 1 g
30040552 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30136903 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA575871500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1106685-61-3
Molekylformel C23H24N2O4
Molekylvikt (g/mol) 392.45
Synonym (+)-(2S)-2-[(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)oxy]-3-methoxy-3,3-diphenylpropanoic Acid Methyl Ester, (S)-Methyl 2-((4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)-oxy)-3-methoxy-3,3-diphenylpropanoate;
LEDER COC(=O)[C@@H](Oc1nc(C)cc(C)n1)C(OC)(c2ccccc2)c3ccccc3

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Ambrisentan Methyl Ester
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 392.1736
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.