Läs mer
Ambrisentan, Mikromol™
Produktkod. 18093310
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
18093310 250 mg
1 options
Produktkod. 18093310 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3756.000250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Ambrisentan
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ambrisentan
CAS 177036-94-1
Analyt- eller komponentnamn Ambrisentan
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C22 H22 N2 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Ambrisentan, BSF 208075, LU 208075, Letairis, Volibris, (alphaS)-alpha-[(4,6-Dimethyl-2-pyrimidinyl)oxy]-beta-methoxy-beta-phenyl-benzenepropanoic Acid, Benzenepropanoic acid, alpha-[(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)oxy]-beta-methoxy-beta-phenyl-, (S)-, (alphaS)-alpha-[(4,6-Dimethyl-2-pyrimidinyl)oxy]-beta-methoxy-beta-phenylbenzenepropanoic acid, 3109.F, GSK 1325760, 4051.F
InChI formel InChI=1S/C22H22N2O4/c1-15-14-16(2)24-21(23-15)28-19(20(25)26)22(27-3,17-10-6-4-7-11-17)18-12-8-5-9-13-18/h4-14,19H,1-3H3,(H,25,26)/t19-/m1/s1
LEDER COC([C@H](Oc1nc(C)cc(C)n1)C(=O)O)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC-namn (2S)-2-(4,6-dimetylpyrimidin-2-yl)oxy-3-metoxi-3,3-difenylpropansyra
Molekylvikt (g/mol) 378.42
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 378,158 g/mol