Läs mer
Ambrisentan, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 16514404 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16514404 250 mg
16504404 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16514404 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 463952500
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 177036-94-1 | C22H22N2O4 | 378.43 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 177036-94-1
Molekylformel C22H22N2O4
Molekylvikt (g/mol) 378.43
InChI-nyckel OUJTZYPIHDYQMC-UHFFFAOYNA-N
IUPAC-namn 2-[(4,6-dimetylpyrimidin-2-yl)oxi]-3-metoxi-3,3-difenylpropansyra
LEDER COC(C(OC1=NC(C)=CC(C)=N1)C(O)=O)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ambrisentan
Smältpunkt >150,0 °C
Kvantitet 250 mg
Löslighetsinformation Löslighet i vattenlösning: olöslig.
Formel vikt 378.42
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ambrisentan
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ambrisentan
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.