Läs mer
Ambrisentan, TRC
Produktkod. 30327129
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30327129 10 mg
1 options
Produktkod. 30327129 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA57586010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ambrisentan
CAS 177036-94-1
Molekylformel C22 H22 N2 O4
Kvantitet 10 mg
Synonym (αS)-α-[(4,6-Dimethyl-2-pyrimidinyl)oxy]-β-methoxy-β-phenyl-benzenepropanoic Acid, Benzenepropanoic acid, α-[(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)oxy]-β-methoxy-β-phenyl-, (S)-, (αS)-α-[(4,6-Dimethyl-2-pyrimidinyl)oxy]-β-methoxy-β-phenylbenzenepropanoic acid, Ambrisentan, BSF 208075, LU 208075, Letairis, Volibris
InChI formel InChI=1S/C22H22N2O4/c1-15-14-16(2)24-21(23-15)28-19(20(25)26)22(27-3,17-10-6-4-7-11-17)18-12-8-5-9-13-18/h4-14,19H,1-3H3,(H,25,26)/t19-/m1/s1
LEDER COC([C@H](Oc1nc(C)cc(C)n1)C(=O)O)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC-namn (2S)-2-(4,6-dimetylpyrimidin-2-yl)oxy-3-metoxi-3,3-difenylpropansyra
Molekylvikt (g/mol) 378.42
Formel vikt 378.158