Läs mer
Ambroxol Cycloimine Impurity, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(6,8-Dibromo-3(4H)-quinazolinyl)-cyclohexanol |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16Br2N2O/c15-10-5-9-7-18(8-17-14(9)13(16)6-10)11-1-3-12(19)4-2-11/h5-6,8,11-12,19H,1-4,7H2 |
| Formel vikt | 385.9629 |
| Procent renhet | >95% |