missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ambroxol EP Impurity C, Mikromol™
Beskrivning
Ambroxol EP Impurity C
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans-4-[((E)-2-Amino-3,5-dibromobenzyliden)amino]cyclohexanol |
| CAS | 50910-53-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | trans-4-[((E)-2-Amino-3,5-dibromobenzyliden)amino]cyclohexanol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C13 H16 Br2 N2 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | trans-4-[[(E)-2-Amino-3,5-dibromobenzyliden]amino]cyclohexanol, Ambroxol Hydrochloride Imp. B (EP), Ambroxol Imp. B (EP), trans-4-[[(E)-2-Amino-3,5-dibromobenzyliden]amino]cyclohexanol, Ambroxol Hydrochloride Imp. C (EP), Ambroxol Hydrochloride Impurity C, Ambroxol Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16Br2N2O/c14-9-5-8(13(16)12(15)6-9)7-17-10-1-3-11(18)4-2-10/h5-7,10-11,18H,1-4,16H2/b17-7+/t10-,11- |
| LEDER | Nc1c(Br)cc(Br)cc1\C=N\[C@@H]2CC[C@@H](O)CC2 |
| IUPAC-namn | 4-[(E)-(2-amino-3,5-dibromophenyl)methylideneamino]cyclohexan-1-ol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?