missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Ambroxol EP Impurity D (as Hydrochloride), Mikromol™

Produktkod. 17972376
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17972376 25 mg
17953196 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17972376 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0005.050025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Ambroxol EP Impurity D (as Hydrochloride)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material cis-4-[(2-Amino-3,5-dibromobenzyl)amino]cyclohexanol Hydrochloride
CAS 1384955-66-1
Analyt- eller komponentnamn cis-4-[(2-Amino-3,5-dibromobenzyl)amino]cyclohexanol Hydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C13 H18 Br2 N2 O . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Ambroxol Hydrochloride Imp. D (EP), Ambroxol Imp. D (EP), cis-4-[(2-Amino-3,5-dibromobenzyl)amino]cyclohexanol Hydrochloride, Ambroxol Hydrochloride Imp. D (EP) as Hydrochloride, Ambroxol Hydrochloride Impurity D as Hydrochloride, Ambroxol Impurity D as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C13H18Br2N2O.ClH/c14-9-5-8(13(16)12(15)6-9)7-17-10-1-3-11(18)4-2-10;/h5-6,10-11,17-18H,1-4,7,16H2;1H/t10-,11+;
LEDER Cl.Nc1c(Br)cc(Br)cc1CN[C@@H]2CC[C@H](O)CC2
IUPAC-namn 4-[(2-amino-3,5-dibromophenyl)methylamino]cyclohexan-1-ol;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 414.56
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 411.9553 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.