Läs mer
Ambroxolhydroklorid 1,0 mg/ml i metanol (som fri bas), LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ambroxol hydrochloride |
| CAS | 23828-92-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Ambroxol hydrochloride |
| Frakt skick | Ispåse (-20 °C) |
| Molekylformel | C13 H18 Br2 N2 O . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Cyclohexanol, 4-[[(2-amino-3,5-dibromophenyl)methyl]amino]-, hydrochloride (1:1), trans-, Cyclohexanol, 4-[(2-amino-3,5-dibromobenzyl)amino]-, hydrochloride, trans- (8CI), Cyclohexanol, 4-[[(2-amino-3,5-dibromophenyl)methyl]amino]-, monohydrochloride, trans- (9CI), Abramen, Ambril, Ambrodil, Ambron, Ambroxol hydrochloride, Bronchopront, Coughnol, Duramucal, Fluibron, Fluixol, Frenopect, Lindoxyl, Motosol, Mucasan, Muco-Burg, Mucoclear, Mucofar, Mucolear, Mucolin, Mucolite, Mucosal, Mucosolvan, Mucovent, N-(trans-4-Hydroxycyclohexyl)-2-amino-3,5-dibromobenzylamine hydrochloride, Pect, Solvolan, Stas-Hustenloser, Surbronc, Surfactal, trans-4-[(2-Amino-3,5-dibromobenzyl)amino]cyclohexanol hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18Br2N2O.ClH/c14-9-5-8(13(16)12(15)6-9)7-17-10-1-3-11(18)4-2-10;/h5-6,10-11,17-18H,1-4,7,16H2;1H/t10-,11-; |
| Lösningstyp | Enda lösning |
| LEDER | Cl.Nc1c(Br)cc(Br)cc1CN[C@@H]2CC[C@@H](O)CC2 |
| Visa mer |