Läs mer
Ambroxolhydroklorid, 98 %
Beskrivning
Ambroxolhydroklorid är ett läkemedel som är indicerat för att lindra bröstträngsel kopplat till tillstånd som bronkit, lunginflammation, bronkospasm, astma, hosta och allergi. Prekliniskt har ambroxol, den aktiva ingrediensen i Mucosolvan, visat sig öka utsöndringen av luftvägarna. Det ökar pulmonell ytaktiv produktion och stimulerar ciliär aktivitet.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Ambroxolhydroklorid är ett läkemedel som är indicerat för att lindra bröstträngsel kopplat till tillstånd som bronkit, lunginflammation, bronkospasm, astma, hosta och allergi. Prekliniskt har ambroxol, den aktiva ingrediensen i Mucosolvan, visat sig öka utsöndringen av luftvägarna. Det ökar pulmonell ytaktiv produktion och stimulerar ciliär aktivitet.
Löslighet
Lätt löslig i vatten (∼5 mg/ml) eller etanol (∼5 mg/ml).
Anteckningar
Förvara på en sval plats. Håll behållaren tätt stängd på en torr och välventilerad plats.
Specifikationer
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Ambroxol hydrochloride |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 5 g |
| Merck Index | 14,386 |
| Löslighetsinformation | Lätt löslig i vatten (∽5 mg/ml) eller etanol (∽5 mg/ml). |
| Formel vikt | 414.57 |
| Procent renhet | 99% |
| Fysisk form | Pulver |
RUO– Endast forskningsanvändning