Läs mer
Ambroxolhydroklorid, LoGiCal
Produktkod. 30461556
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30461556 10 mg
1 options
Produktkod. 30461556 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0005.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ambroxol hydrochloride
CAS 23828-92-4
Analyt- eller komponentnamn Ambroxol hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C13 H18 Br2 N2 O . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Cyclohexanol, 4-[[(2-amino-3,5-dibromophenyl)methyl]amino]-, hydrochloride (1:1), trans-, Cyclohexanol, 4-[(2-amino-3,5-dibromobenzyl)amino]-, hydrochloride, trans- (8CI), Cyclohexanol, 4-[[(2-amino-3,5-dibromophenyl)methyl]amino]-, monohydrochloride, trans- (9CI), Abramen, Ambril, Ambrodil, Ambron, Ambroxol hydrochloride, Bronchopront, Coughnol, Duramucal, Fluibron, Fluixol, Frenopect, Lindoxyl, Motosol, Mucasan, Muco-Burg, Mucoclear, Mucofar, Mucolear, Mucolin, Mucolite, Mucosal, Mucosolvan, Mucovent, N-(trans-4-Hydroxycyclohexyl)-2-amino-3,5-dibromobenzylamine hydrochloride, Pect, Solvolan, Stas-Hustenloser, Surbronc, Surfactal, trans-4-[(2-Amino-3,5-dibromobenzyl)amino]cyclohexanol hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C13H18Br2N2O.ClH/c14-9-5-8(13(16)12(15)6-9)7-17-10-1-3-11(18)4-2-10;/h5-6,10-11,17-18H,1-4,7,16H2;1H/t10-,11-;
Lösningstyp Snyggt
LEDER Cl.Nc1c(Br)cc(Br)cc1CN[C@@H]2CC[C@@H](O)CC2
IUPAC-namn 4-[(2-amino-3,5-dibromofenyl)metylamino]cyklohexan-1-ol; hydroklorid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 414.56
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 411,9553 g/mol