Läs mer
Ambroxolhydroklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ambroxol hydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18Br2N2O.ClH/c14-9-5-8(13(16)12(15)6-9)7-17-10-1-3-11(18)4-2-10;/h5-6,10-11,17-18H,1-4,7,16H2;1H/t10-,11-; |
| Formel vikt | 411.9553 |
| Procent renhet | >95% |