Läs mer
Ambroxol (L)-Lactamide tert-Butyl Carbamate, TRC
Produktkod. 30314110
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30314110 100 mg
30324857 50 mg
30326756 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30314110 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA575967100MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ambroxol (L)-Lactamide tert-Butyl Carbamate
Analyt- eller komponentnamn Ambroxol (L)-Lactamide tert-Butyl Carbamate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C21 H30 Br2 N2 O5
Synonym tert-Butyl (3,5-dibromo-2-((S)-2-hydroxypropanamido)benzyl)((1r,4S)-4-hydroxycyclohexyl)carbamate
InChI formel InChI=1S/C21H30Br2N2O5/c1-12(26)19(28)24-18-13(9-14(22)10-17(18)23)11-25(20(29)30-21(2,3)4)15-5-7-16(27)8-6-15/h9-10,12,15-16,26-27H,5-8,11H2,1-4H3,(H,24,28)/t12-,15-,16-/m0/s1
Lösningstyp Neat
LEDER C[C@H](O)C(=O)Nc1c(Br)cc(Br)cc1CN([C@@H]2CC[C@@H](O)CC2)C(=O)OC(C)(C)C
IUPAC-namn tert-butyl N-[[3,5-dibromo-2-[[(2S)-2-hydroxypropanoyl]amino]phenyl]methyl]-N-(4-hydroxycyclohexyl)carbamate
Industry Type Pharmaceutical
Molekylvikt (g/mol) 550.281
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 548.052