missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Ambroxol, MedChemExpress

Produktkod. 16448576
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16448576 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16448576 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1039

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Ambroxol (NA-872), an active metabolite of the prodrug Bromhexine, has potent expectorant effects. Ambroxol is a glucocerebrosidase (GCase) chaperone and increases glucocerebrosidase activity. Ambroxol induces lung autophagy and has the potential for Parkinson disease and neuronopathic Gaucher disease research.

Ambroxol (NA-872), an active metabolite of the prodrug Bromhexine, has potent expectorant effects. Ambroxol is a glucocerebrosidase (GCase) chaperone and increases glucocerebrosidase activity. Ambroxol induces lung autophagy and has the potential for Parkinson disease and neuronopathic Gaucher disease research.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Ambroxol
CAS 18683-91-5
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C13H18Br2N2O
Kvantitet 100 mg
Synonym NA-872
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 200 mg/mL (528.96 mM)
LEDER O[C@H]1CC[C@H](NCC2=CC(Br)=CC(Br)=C2N)CC1
Molekylvikt (g/mol) 378.1
Formel vikt 378.1
Procent renhet 99.83%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.