Läs mer
Ambutonium Bromide, Mikromol™
Beskrivning
Ambutonium Bromide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ambutonium Bromide |
| CAS | 115-51-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Ambutonium Bromide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C20 H27 N2 O . Br |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | (3-Carbamoyl-3,3-diphenylpropyl)ethyldimethylammonium bromide (6CI,7CI), Ammonium, (3-carbamoyl-3,3-diphenylpropyl)ethyldimethyl-, bromide (8CI), (3-Carbamyl-3,3-diphenylpropyl)ethyldimethylammonium bromide, 4-Dimethylamino-2,2-diphenylbutyramide ethyl bromide, Aludrox SA, Ambutonium bromide, BL 700, BL 700B, R 100, Benzenepropanaminium, gamma-(aminocarbonyl)-N-ethyl-N,N-dimethyl-gamma-phenyl-, bromide (9CI), Benzenepropanaminium, gamma-(aminocarbonyl)-N-ethyl-N,N-dimethyl-gamma-phenyl-, bromide (1:1) |
| InChI formel | InChI=1S/C20H26N2O.BrH/c1-4-22(2,3)16-15-20(19(21)23,17-11-7-5-8-12-17)18-13-9-6-10-14-18;/h5-14H,4,15-16H2,1-3H3,(H-,21,23);1H |
| LEDER | [Br-].CC[N+](C)(C)CCC(C(=O)N)(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | (4-amino-4-oxo-3,3-diphenylbutyl)-ethyl-dimethylazanium;bromide |
| Visa mer |