Läs mer
Amcinonide, MedChemExpress
Produktkod. 16428676
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16428676 100 mg
1 options
Produktkod. 16428676 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1197100mg
MedChemExpress Amcinonide inhibit NO release from activated microglia with IC50 3.38 nM.
Amcinonide inhibit NO release from activated microglia with IC50 3.38 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Amcinonide
CAS 51022-69-6
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C28H35FO7
Kvantitet 100 mg
Synonym CL-34699
Löslighetsinformation DMSO : 250 mg/mL (497.44 mM; Need ultrasonic)
LEDER C[C@@]12[C@@]3(C(COC(C)=O)=O)[C@@](OC4(O3)CCCC4)([H])C[C@@]1([H])[C@]5([H])CCC6=CC(C=C[C@]6(C)[C@@]5(F)[C@@H](O)C2)=O
Molekylvikt (g/mol) 502.57
Formel vikt 502.57
Procent renhet 99.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation