missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tocris Bioscience™ AMD 3100 octahydrochloride
GREENER_CHOICE

Produktkod. 30001448
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30001448 10 mg
30001494 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30001448 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 3299/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Highly selective CXCR4 antagonist

Highly selective CXCR4 chemokine receptor antagonist (IC50 values are 0.02 - 0.13 and > 25 μM for CXCR4 and all other chemokine receptors respectively). Switches inflammatory responses from Th2 to Th1 type and reduces airway hyperresponsiveness in a mouse model of asthma. Potently inhibits HIV-1 and HIV-2 replication in vitro (EC50 = 4 - 35 nM) and mobilizes hematopoietic stem cells in vivo. Attenuates cocaine place preference and locomotor stimulation in rats. Attenuates microglial activation neurological function after ischemic stroke in mice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 155148-31-5
Molekylformel C28H62Cl8N8

Specifikationer

Kemiskt namn eller material AMD 3100 octahydrochloride
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 794.48
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 794.46
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.