missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ AMD 3100 octahydrochloride

Beskrivning
Highly selective CXCR4 chemokine receptor antagonist (IC50 values are 0.02 - 0.13 and > 25 μM for CXCR4 and all other chemokine receptors respectively). Switches inflammatory responses from Th2 to Th1 type and reduces airway hyperresponsiveness in a mouse model of asthma. Potently inhibits HIV-1 and HIV-2 replication in vitro (EC50 = 4 - 35 nM) and mobilizes hematopoietic stem cells in vivo. Attenuates cocaine place preference and locomotor stimulation in rats. Attenuates microglial activation neurological function after ischemic stroke in mice.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | AMD 3100 octahydrochloride |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 794.48 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 794.46 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?