Läs mer
AMD 3465 hexahydrobromide, MedChemExpress
Produktkod. 16497016
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Kvantitet
16497016 100 mg
16482997 50 mg
16469487 5 mg
16406948 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16497016 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY15971
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
MedChemExpress AMD 3465 hexahydrobromide (GENZ-644494 hexahydrobromide) is a potent antagonist of CXCR4, inhibits binding of 12G5 mAb and CXCL12AF647 to CXCR4, with IC50s of 0.75 nM and 18 nM in SupT1 cells; AMD 3465 also potently inhibits the replication of X4 HIV strains (IC50: 1-10 nM), but has no effect on CCR5-using (R5) viruses.
AMD 3465 hexahydrobromide (GENZ-644494 hexahydrobromide) is a potent antagonist of CXCR4, inhibits binding of 12G5 mAb and CXCL12AF647 to CXCR4, with IC50s of 0.75 nM and 18 nM in SupT1 cells
Specifica
Kemiskt namn eller material AMD 3465 hexahydrobromide
Fysisk form Solid
CAS 185991-07-5
Färg Light Yellow
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H44Br6N6
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus
Synonym GENZ-644494 hexahydrobromide
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (55.80 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 38 mg/mL (42.41 mM)
LEDER [H]Br.[H]Br.[H]Br.[H]Br.[H]Br.[H]Br.C1(CNCC2=CC=C(CN3CCNCCCNCCNCCC3)C=C2)=NC=CC=C1
Molekylvikt (g/mol) 896.07
Formel vikt 896.07
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Research purposes only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.