missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

AMD 3465 hexahydrobromide, MedChemExpress

Produktkod. p-200099461
Encompass_Preferred
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16497016

Brand: Medchem Express HY15971

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress AMD 3465 hexahydrobromide (GENZ-644494 hexahydrobromide) is a potent antagonist of CXCR4, inhibits binding of 12G5 mAb and CXCL12AF647 to CXCR4, with IC50s of 0.75 nM and 18 nM in SupT1 cells; AMD 3465 also potently inhibits the replication of X4 HIV strains (IC50: 1-10 nM), but has no effect on CCR5-using (R5) viruses.

AMD 3465 hexahydrobromide (GENZ-644494 hexahydrobromide) is a potent antagonist of CXCR4, inhibits binding of 12G5 mAb and CXCL12AF647 to CXCR4, with IC50s of 0.75 nM and 18 nM in SupT1 cells

Specifikationer

Kemiskt namn eller material AMD 3465 hexahydrobromide
Fysisk form Solid
CAS 185991-07-5
Färg Light Yellow
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H44Br6N6
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus
Synonym GENZ-644494 hexahydrobromide
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (55.80 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 38 mg/mL (42.41 mM)
LEDER [H]Br.[H]Br.[H]Br.[H]Br.[H]Br.[H]Br.C1(CNCC2=CC=C(CN3CCNCCCNCCNCCC3)C=C2)=NC=CC=C1
Molekylvikt (g/mol) 896.07
Formel vikt 896.07
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.