Läs mer
AMDEX Goat Anti-Rabbit IgG - Horseradish Peroxidase, 0.5ml Secondary Antibody, Cytiva
Produktkod. 10157014 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
0.5 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10157014 0.5 mL Varje
1 options
Produktkod. 10157014 Leverantör Life Science products Cytiva Leverantörsnummer RPN4301
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Host Species: Goat
Isotype: IgG
Species Reactivity: Rb
Enzyme Immunoassay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen IgG
Klassificering Monoclonal
Konjugera HRP
Beskrivning Goat Anti-Rabbit IgG - Horseradish Peroxidase
Utspädning For ELISA, it is recommended that the conjugate should be diluted in the range 1:1000 to 1:4000
Värd art Goat
Reningsmetod Affinity Purified
Kvantitet 0.5 mL
Primär eller sekundär Secondary
Isotyp IgG
Produktbeteckning
  • Goat Anti-Rabbit IgG - Horseradish Peroxidase, 0. 5 ml
Faroangivelser
  • EUH210-Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
Kompletterande information
  • UNKNOWN ACUTE-53.9 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.
  • UNKNOWN AQUATIC-Innehåller 50% beståndsdelar vars farlighet för vattenmiljön är okänd.