Läs mer
Cytiva Amdex Streptavidin-HRP enzymkonjugat
Produktkod. 10015714 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
0.5 mL
Förpackningsstorlek:
0.5ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
10015714 0.5 mL 0.5ml
1 options
Produktkod. 10015714 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer RPN4401
Driver proteomik framåt
Använd kampanjkoden 28003
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För ELISA signalförstärkning. Konjugaten är baserade på ny kemi som underlättar konjugering av flera enzymmolekyler (alkaliskt fosfatas eller pepparrotsperoxidas) till en enda streptavidin- eller antikroppsmolekyl via en dextranryggrad.
Konjugaten är baserade på ny kemi som underlättar konjugering av flera enzymmolekyler (alkaliskt fosfatas eller pepparrotsperoxidas) till en enda streptavidin- eller antikroppsmolekyl via en dextranryggrad.
  • 10- till 100-faldig ökning av signalintensitet
  • Kompatibel med traditionella ELISA system
  • Möjlighet att minska inkubationstiden
  • Väl kontrollerade ospecifika bindningsegenskaper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Konjugera HRP
Kvantitet 0.5 mL
Provvolym 500μ L
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
Form Vätska
För användning med (applikation) För användning i ELISA system
Buffert Stabiliserad i 50 % TRIS-buffert och 50 % HRP-konjugatstabilisator
Produkttyp Strepavidin HRP